Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis de type capsule
Bouchon à vis plat fixé
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sac/sachet / 10 sachets/boîte
1 tube/sachet, 100 sachets/boîte
25 tubes/portoir ; 20 portoirs/carton
25 tubes/rack en polypropylène réutilisable, 20 racks/boîte
25 tubes/rack / 20 racks/boîte
500 tubes/sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons/boîte
500 tubes / sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons / boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
- Tube à centrifuger conique
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 50 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa |
| Matériau du bouchon | Polyethylene |
| Couleur de bouchon | Purple |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Nbre par carton | 500 Tubes/Cs. |
| Nb par paquet | 50 Tubes/Pk. |
| Afficher plus |