Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaque 50 TS
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Beschreibung
Le laveur BioTek 50 TS offre d’excellentes performances de lavage des microplaques. Idéal pour une utilisation comme laveur ELISA, le système est également bien adapté au lavage des dosages à base cellulaire. Le modèle 50 TS peut également traiter des protocoles de filtration sous vide et des billes biomagnétiques ou de polystyrène.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la création de protocoles rapide et intuitive. Lorsqu’il est utilisé avec le lecteur d’absorbance 800 TS ou tout autre système de détection, le 50 TS fournit des résultats pratiques et de haute qualité pour vos flux de travail de lavage des plaques de laboratoire.
Serviceleistungen
12 mois
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Raccordements | USB (1) |
| Flacons | 2 à 4 L (optionnel) |
| Type de plaques | Plaques à 24, 96 et 384 puits (96 et 384 puits : plaques standard et à profil bas ; fond solide et filtrant (en option), plaques à 24 puits avec collecteur à 4 puits) |
| Durée de trempage | Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 30 minutes |
| Type | Laveur pour microplaque |
| Poids (métrique) | 9,8 kg |
| Cycles de lavage | 1 à 10 |
| Volume de lavage | 25 à 3 000 μl/puits |
| Affichage | Écran tactile couleur LCD 4,3 po |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.