Learn More
Étalon de turbidité non ratio 500 NTU, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
- Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
- Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
- Produits certifiés
- Traçabilité NIST
- Non toxique, non cancérogène
- Très précis
- Stable
- Certification EPA
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Instruments autres que pour l’analyse de rapports |
| Description | Flacon en PEHD |
| Turbidité | 500 NTU plusmn;1 % |
| Volume (métrique) | 100 ml |