Learn More
Étalon de demande chimique en oxygène 5000 ppm, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11798515 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11798515 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11798515 Fournisseur Reagecon Code fournisseur COD5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    135.92€ / 1 pièces
    Économisez 7.08€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Peut être utilisé pour étalonner, contrôler, vérifier ou valider toutes les méthodes d’analyse de la DCO.
  • Étalon de référence pour la demande chimique en oxygène, matériau de référence pour la demande chimique en oxygène
  • Peut être utilisé pour étalonner, contrôler, vérifier ou valider toutes les méthodes d’analyse de la DCO.
  • Donne un résultat d’analyse précis de 5000 ppm.
  • Utile pour atteindre la confiance analytique en matière de DCO.
Spécification
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Forme physique Liquide
Concentration 500 ppm COD
Technique Méthode de test de la DCO
Quantité 500 ml