Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 2 et 4, seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20,4 mm
48 mm
Longueur (métrique):
18 ml/cm vol./longueur
3,3 ml/cm vol./longueur
Quantité:
1 m de tubulure/kit
5 m de tubulure/kit
Conditionnement:
1m
5m
Description
Includes
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 2 ou 4
- Un bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- Un bouchon lesté Spectra/Por (pour l’orientation)
- Deux ouvre-tubulures adhésifs
- Porosité hydrophile et symétrique
- Assure une perméabilité et une dialyse de base plus élevées
- Disponible sous forme sèche avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Spécification
| MWCO | 12 à 14 kD |
| Diamètre (métrique) | 20,4 mm |
| Longueur (métrique) | 3,3 ml/cm vol./longueur |
| Quantité | 5 m de tubulure/kit |