Learn More
Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16461746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16461746
Marque: Medchem Express HY14660A
MedChemExpress Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24F3N5O5S3
Quantité 500 mg
Synonyme GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 615.67
Poids de la formule 615.67
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.