Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse alpha-Synuclein (Control) Protein
Code produit 18645256 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
5 flacons de 100 μl
Flacons 2 x 100 μg
Conditionnement:
1 kit
200µg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18645256 5 flacons de 100 μl 500µg
18081666 100 μg 1 kit
18667217 Flacons 2 x 100 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18645256 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP261595500ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results.
Active Mouse Recombinant Alpha Synuclein Protein Monomer, NCBI Accession #: NP_001035916.1. The Recombinant Mouse alpha-Synuclein (Control) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse alpha-Synuclein (Control) Protein has been validated for the following applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 mg/ml
À utiliser avec (application) Bioactivity, In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot
Formule PBS
Identification génétique (Entrez) 6622
Poids moléculaire 14.46 kDa
Quantité 5 flacons de 100 μl
Source E. coli
Conditions de stockage Store at -80°C in the dark. Avoid freeze/thaw cycles.
État réglementaire RUO
Symbole de gène(s) SNCA
Conjugué Unconjugated
Réactivité croisée alpha-Synuclein
Espèces Mouse
Recombinant Recombinant
Forme Purified
Pureté ou qualité >95% pure by SDS-PAGE