missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lead, Lead Alloy, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Description
Lead, Lead Alloy, 50g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver/Bismuth/Copper/Selenium/Arsenic/Tin/Antimony |
| CAS | 7439-92-1 |
| Quantité | 50 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 0.0012 %/Bismuth 0.011 %/Copper 0.027 %/Selenium 0.027 %/Arsenic 0.14 %/Tin 0.235 %/Antimony 2.37 % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu