Learn More
CAY 10465, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CAY 10465 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 688348-33-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H9Cl2F3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.33 mM) |
| SMILES | FC(C1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1)(F)F |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.