Learn More
Onatasertib, MedChemExpress
Code produit. 16483237
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16483237
Marque: Medchem Express HY16956
MedChemExpress Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Onatasertib
Forme physique Solid
CAS 1228013-30-6
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27N5O3
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme CC-223 ATG-008
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 27 mg/mL (67.93 mM)
SMILES O=C1CNC2=NC=C(C3=CC=C(C(C)(O)C)N=C3)N=C2N1[C@H]4CC[C@H](OC)CC4
Poids moléculaire (g/mol) 397.47
Poids de la formule 397.47
Pourcentage de pureté 95.77%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.