Learn More
Doxylamine.succinate, Lipomed
Code produit. 30459479
Click to view available options
Quantité:
50 mg
missing translation for 'unitSize'
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30459479
missing translation for 'mfr': Lipomed LPMDXL1220SU50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Doxylamine.succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Doxilamine succinate
CAS 562-10-7
Noms d’analytes ou de composants Doxilamine succinate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H22 N2 O . C4 H6 O4
Synonyme Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9 CI), Alsodorm, Decamium, Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 388.46
Quantité 50 mg
Poids de la formule 388.1998 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt