missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitoquinone mesylate, MedChemExpress

Code produit. 16449476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16449476

Marque: Medchem Express HY100116A50mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.

Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.

Spécification

Nom chimique ou matériau Mitoquinone mesylate
CAS 845959-50-4
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H47O7PS
Quantité 50 mg
Synonyme MitoQ mesylateMitoQ10 mesylate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [O-]S(=O)(C)=O.O=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C4C)C(OC)=C(OC)C4=O
Poids moléculaire (g/mol) 678.81
Poids de la formule 678.81
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis