Learn More
Leica Microsystems Objectif 50 X N Plan
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
50X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cet objectif à immersion dans l’huile est destiné à être utilisé avec les microscopes optiques de la série DM.
- Objectifs achromatiques supérieurs avec une bonne planéité de champ jusqu’à 22 mm.
- Bords d’image nets qui ne nécessitent aucun recentrage.
Spécification
Spécification
| Type | Objectif de microscope |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes composés série DM |
| Type d’immersion | Huile |
| Pouvoir grossissant | 50X |
| Ouverture numérique | 0,9 |