Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité Sure-Grip™ EX Deep Slimline 54 gallons pour produits inflammables avec portes à fermeture manuelle
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Protégez les travailleurs, réduisez les risques d’incendie et améliorez la productivité en stockant les carburants inflammables et les produits chimiques dans des armoires de sécurité conformes aux codes
- Conçues pour satisfaire les normes de l’OSHA et de la NFPA, les armoires Sure-Grip EX sont dotées d’une double paroi robuste et épaisse en acier soudé de calibre 18 avec une couche d’air isolante de 1-1/2 po pour la résistance aux incendies
- Les portes à verrouillage automatique hautes performances se ferment facilement et en toute sécurité pour une protection maximale en cas d’incendie
- Le mécanisme de fermeture à sécurité intégrée garantit le fonctionnement du système de verrouillage par balle en acier inox à trois points à chaque fois
- Pour plus de sécurité, la poignée U-Loc est fournie avec un verrou cylindrique et un ensemble de clés ou accepte un cadenas facultatif
- Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert sont très visibles en cas d’incendie ou pendant les coupures de courant lorsqu’elles sont éclairées à l’aide d’une lampe de poche
- Les étagères en acier galvanisé SpillSlope brevetées dirigent les déversements vers l’arrière et le bas d’un bac étanche
- Elles sont réglables sur des centres de 3 po pour un stockage polyvalent
- Les armoires sont également dotées de doubles évents avec pare-flammes, de quatre pieds d’auto-nivellement réglables, d’un connecteur de mise à la terre et d’une étiquette d’avertissement trilingue
- La finition avec revêtement en poudre époxy / polyester durable sans plomb présente une excellente résistance chimique
- Les armoires sous hotte filtrante sont entièrement conformes et conçues pour le stockage et la ventilation de solvants et de liquides inflammables en toute sécurité
- Idéales dans les laboratoires, installées sous des hottes filtrantes, des paillasses ou des comptoirs, ces armoires sont disponibles en quatre largeurs à partir de 24 po
- (610 mm) jusqu’à 48 po
- (1219 mm) maximum
- Les armoires à une porte sont proposées avec des charnières de porte à gauche ou à droite pour une utilisation facile lorsque l’espace s’avère précieux
- Les évents de la paroi arrière avec pare-flammes intégrés sont positionnés en bas à gauche et en haut à droite pour les juridictions qui exigent l’évacuation des vapeurs
- En outre, elles disposent de toutes les caractéristiques et tous les avantages de nos armoires classiques, comme indiqué ci-dessus
Spécification
Spécification
| Description | Acier laminé à froid (calibre 18) |
| Dimensions (P x L x H) | 34 x 23,25 x 65 in |
| Capacité de charge | 54 gal. |
| Couleur | Jaune |
| Profondeur (impériale) extérieure | 34 in. |
| Hauteur (impériale) extérieure | 65 in. |
| Matériau | Steel (CR) |
| Largeur (impériale) extérieure | 23.25 in. |