Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité Sure-Grip™ EX Deep Slimline 54 gallons pour produits inflammables avec portes à fermeture manuelle
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7070924
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11985356
Marque: Justrite™ 8954001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez la sécurité sur le lieu de travail et la propreté grâce à l’équipement de sécurité et de stockage approprié. L’armoire de sécurité Justrite™ Sure-Grip™ EX Deep Slimline 54 gallons pour produits inflammables avec portes à fermeture manuelle est spécialement conçue pour stocker en toute sécurité les acides et les produits corrosifs dans les laboratoires.
  • Protégez les travailleurs, réduisez les risques d’incendie et améliorez la productivité en stockant les carburants inflammables et les produits chimiques dans des armoires de sécurité conformes aux codes
  • Conçues pour satisfaire les normes de l’OSHA et de la NFPA, les armoires Sure-Grip EX sont dotées d’une double paroi robuste et épaisse en acier soudé de calibre 18 avec une couche d’air isolante de 1-1/2 po pour la résistance aux incendies
  • Les portes à verrouillage automatique hautes performances se ferment facilement et en toute sécurité pour une protection maximale en cas d’incendie
  • Le mécanisme de fermeture à sécurité intégrée garantit le fonctionnement du système de verrouillage par balle en acier inox à trois points à chaque fois
  • Pour plus de sécurité, la poignée U-Loc est fournie avec un verrou cylindrique et un ensemble de clés ou accepte un cadenas facultatif
  • Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert sont très visibles en cas d’incendie ou pendant les coupures de courant lorsqu’elles sont éclairées à l’aide d’une lampe de poche
  • Les étagères en acier galvanisé SpillSlope brevetées dirigent les déversements vers l’arrière et le bas d’un bac étanche
  • Elles sont réglables sur des centres de 3 po pour un stockage polyvalent
  • Les armoires sont également dotées de doubles évents avec pare-flammes, de quatre pieds d’auto-nivellement réglables, d’un connecteur de mise à la terre et d’une étiquette d’avertissement trilingue
  • La finition avec revêtement en poudre époxy / polyester durable sans plomb présente une excellente résistance chimique
  • Les armoires sous hotte filtrante sont entièrement conformes et conçues pour le stockage et la ventilation de solvants et de liquides inflammables en toute sécurité
  • Idéales dans les laboratoires, installées sous des hottes filtrantes, des paillasses ou des comptoirs, ces armoires sont disponibles en quatre largeurs à partir de 24 po
  • (610 mm) jusqu’à 48 po
  • (1219 mm) maximum
  • Les armoires à une porte sont proposées avec des charnières de porte à gauche ou à droite pour une utilisation facile lorsque l’espace s’avère précieux
  • Les évents de la paroi arrière avec pare-flammes intégrés sont positionnés en bas à gauche et en haut à droite pour les juridictions qui exigent l’évacuation des vapeurs
  • En outre, elles disposent de toutes les caractéristiques et tous les avantages de nos armoires classiques, comme indiqué ci-dessus
Spécification
Description Acier laminé à froid (calibre 18)
Dimensions (P x L x H) 34 x 23,25 x 65 in
Capacité de charge 54 gal.
Couleur Jaune
Profondeur (impériale) extérieure 34 in.
Hauteur (impériale) extérieure 65 in.
Matériau Steel (CR)
Largeur (impériale) extérieure 23.25 in.