Learn More
SHOWA™ Gants anti-coupures Duracoil 546, revêtement en polyuréthane
Description
- Doublure tricotée sans couture de calibre 13 avec HPPE
- Revêtement de paume en polyuréthane expansé pour une prise en main sûre
- Doublure légère et souple avec poignet élastique tricoté
- Conception à dos ouvert respirante
- Performances accrues en matière de résistance aux coupures grâce à une technologie d'enrobage de fibres techniques
- Le revêtement en mousse PU protège la main des huiles et des abrasions.
- Confort maximal lors de l'exécution de tâches délicates grâce aux propriétés souples et flexibles du HPPE, combinées à une technique d'enroulement multifilamentaire de haute qualité.
- Dos de la main respirant pour réduire la transpiration et garder les mains sèches
- Conçu de manière ergonomique pour reproduire les courbes naturelles, il offre une dextérité accrue et une utilisation prolongée.
- Tricot sans couture conçu pour prévenir les irritations
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI/ISEA 105-16 : A3 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016 : Niveau de coupe C |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Matériau | HPPE, Polyester |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | Moyen |
| Norme EN388 | EN 388:4X42C |
| Afficher plus |