Learn More
SHOWA™ Gants anti-coupures Duracoil 546, revêtement en polyuréthane
Code produit 17767617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17767617 Standard 10 paires
17757617 Moyen 10 paires
17747617 Grande 10 paires
17777617 XL 10 paires
17787617 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17767617 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur Duracoil 54606S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.27€
    92.80€ / 10 paires
    Économisez 38.47€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant multi-usages ultra-confortable doté de propriétés anti-coupures durables pour une manipulation de précision.
  • Doublure tricotée sans couture de calibre 13 avec HPPE
  • Revêtement de paume en polyuréthane expansé pour une prise en main sûre
  • Doublure légère et souple avec poignet élastique tricoté
  • Conception à dos ouvert respirante
  • Performances accrues en matière de résistance aux coupures grâce à une technologie d'enrobage de fibres techniques
  • Le revêtement en mousse PU protège la main des huiles et des abrasions.
  • Confort maximal lors de l'exécution de tâches délicates grâce aux propriétés souples et flexibles du HPPE, combinées à une technique d'enroulement multifilamentaire de haute qualité.
  • Dos de la main respirant pour réduire la transpiration et garder les mains sèches
  • Conçu de manière ergonomique pour reproduire les courbes naturelles, il offre une dextérité accrue et une utilisation prolongée.
  • Tricot sans couture conçu pour prévenir les irritations
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/ISEA 105-16 : A3
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016 : Niveau de coupe C
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A3
Matériau HPPE, Polyester
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions Standard
Norme EN388 EN 388:4X42C
À utiliser avec (application) Manutention de pièces, assemblage léger, mécanique, automobile, embouteillage, verrerie et fenêtres
Modèle 546S
Séries Série 546
Yarn Gauge 13