Learn More
Jenway™ pH-mètre / millivoltmètre portatif 570 fourni dans une mallette de transport avec une électrode de pH combinée époxy, une sonde ATC et des piles
Code produit 15504543
Change view
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
15504543 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15504543 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 1008855
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
pH-mètre / millivoltmètre portatif 570 livré dans une mallette de transport avec une électrode de pH combinée époxy, une sonde à compensation automatique de la température et des piles. Est un appareil de mesure du pH, du mV et de la température à usage général avec un joint en caoutchouc intégré pour garantir son étanchéité totale. Ce modèle affiche les mesures de pH compensées en température ou le potentiel et la température de l’électrode.
  • Affichage simultané du pH et de la température
  • Étalonnage automatique
  • Compensation manuelle ou automatique de la température
  • Arrêt automatique après 10 minutes
  • 2500 durée de vie de la pile de heures
  • Garantie
Spécification
Comprend Mallette de transport avec électrode de pH en époxy, sonde ATC, sachets de tampon et batteries
Précision (température) ±0,04 °C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,02
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) -1000 à 1000
Résolution (mV) 1 mV
Calibration Points 2
Plage de températures (métrique) -39,9°C à +149,9°C
Résolution (température) 0,1°C
Indice IP IP66 / 67
Dimensions (L x l x H) 141 x 71 x 32 mm
Poids (métrique) 230 g
Garantie 2 ans
Compensation thermique 0 à 100°C
Température (métrique) en fonctionnement 0 à 100°C
Type Appareil de mesure du pH, du mV et de la température
Autonomie de la batterie 2500 h