Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants série 5810 4 x 750 ml
Code produit. 10626250 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vitesse max.:
3 900 tr/min
4 500 tr/min
FCR max.:
3 214 x g
3 486 x g
Comprend:
Bouchons étanches aux aérosols
Godet pour plaques DeepWell
Godets ronds de 750 ml (x4)
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10626250
Marque: Eppendorf™ 5820710004
Compatible avec une variété de types de godets
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5810 / 5810 R uniquement 
  • Vitesse maximale : 3 486 × g (4 500 tr/min)
  • Le rotor peut manipuler jusqu’à : 2 × 6 MTP, 2 × 2 DWP, 2 × 1 kits de plaques de filtration
  • Hauteur de chargement maximale de 67 mm (89 mm sans couvercle)
  • Le rotor et les godets sont autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description A-2-DWP-AT - Includes buckets (x2), aerosol-tight caps (x2), plate carriers (x2)
Type Rotor
Capacité 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
FCR max. 3 486 x g
Vitesse max. 4 500 tr/min
À utiliser avec (équipement) A-2-DWP-AT
Comprend Bouchons étanches aux aérosols