Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants série 5810 4 x 750 ml
Code produit. p-4500543 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vitesse max.:
3 900 tr/min
4 500 tr/min
FCR max.:
3 214 x g
3 486 x g
Comprend:
Bouchons étanches aux aérosols
Godet pour plaques DeepWell
Godets ronds de 750 ml (x4)
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12806233
Marque: Eppendorf™ 5820740000
Compatible avec une variété de types de godets
  • Capacité : 3 litre (4 x 750 ml)
  • Vitesse / FCR max. : 3 900 tr/min/3 214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description S-4-104 - Includes 750 mL round buckets (x4)
Type Rotor
Capacité 4 x 750 mL
FCR max. 3 214 x g
Vitesse max. 3 900 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5810 / 5810 R
Comprend Godets ronds de 750 ml (x4)