Learn More
5H-Dibenzo[a,d][7]annulène (dibenzocycloheptène), Mikromol™
Code produit 30050115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050115 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050115 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0609.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5H-Dibenzo[a,d][7]annulène (Dibenzocycloheptène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzocycloheptene
CAS 256-81-5
Noms d’analytes ou de composants Dibenzocycloheptene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyproheptadine Imp. A (EP), Cyproheptadine USP Related Compound A, Cyproheptadine USP RC A, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Dibenzocycloheptene, Cyproheptadine Related Compound A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
SMILES C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulene
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Quantité 50 mg
Poids de la formule 192,0939 g/mol