Learn More
5H-Dibenzo[b,f]azépine (Iminostilbène), Mikromol™
Code produit 17971446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971446 100 mg 100mg
17903046 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971446 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.08
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5H-Dibenzo[b,f]azépine (Iminostilbène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminostilbene
CAS 256-96-2
Noms d’analytes ou de composants Iminostilbene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Carbamazepine Imp. D (EP), Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine USP Related Compound B, Carbamazepine USP RC B, 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989, Carbamazepine Related Compound B, Carbamazepine Impurity D, Oxcarbazepine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
SMILES N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 11H-benzo[b][1]benzazépine
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 193,0891 g/mol