Learn More
Acide 5H-perfluoropentanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5H-Perfluoropentanoic acid |
| Point de fusion | 0°C |
| Densité | 1.725 |
| Point d’ébullition | 165°C to 166°C |
| Indice de réfraction | 1.319 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1797233 |
| Poids de la formule | 246.06 |
| Pourcentage de pureté | 96% |