missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microm Microtech 5LT Buffered formalin 4% M/V or 10% V/V - Ready to use - LAURYPATH

Marque:  Microm Microtech F/40877-36

Encompass_Preferred

5LT Buffered formalin 4% M/V or 10% V/V - Ready to use - LAURYPATH

Code produit. 17638475

  • 14.18€ / 5L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1

Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.

Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis