Learn More
DiscoverX Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), Human
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Description
Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH, GnRH) is a hypothalamic peptide hormone that stimulates the production and release of follicle-stimulationg hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) from the anterior pituitary, subsequently initiating and maintainining reproductive organ functions. Agonist of the gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR). Provided as 5mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Control Ligands |
| Quantité | 5 mg |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.