Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tube RMN du système de surveillance des réactions, dia. ext. de 5 mm
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
8,75 po plié, 15,75 po déplié
9,75 po plié, 17,75 po déplié
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Le bouchon phénolique noir utilisé pendant le mélange n’est pas doté d’un revêtement et doit toujours être maintenu en position verticale.
Le système est doté d’une chambre interne avec une pointe en Téflon& qui, lorsqu’elle est fixée, crée une solution de séparation étanche avant de procéder au mélange.
- Permet l’acquisition de spectres avant et après le mélange
- Le mélange in situ de solutions offre une image claire ‘avant et après’ la réaction
- Permet la détermination du point final de réaction spécifique
- Élimine les variables et réduit le risque de contamination pendant les expériences
- Peut être utilisé pour la capture des points de données cinétiques initiaux dans les spectromètres de paillasse permettant d’accéder à la partie supérieure du tube à échantillon
- Permet aux chercheurs d’effectuer des expériences de réaction sans instruments ou équipements spécialisés
- Inclut un bouchon phénolique noir supplémentaire avec un revêtement en caoutchouc blanc pour le tube extérieur, ce qui facilite le stockage des échantillons
- En verre borosilicaté de classe A, type 1
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 22,2 cm plié, 40 cm déplié |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Système de surveillance des réactions |
| Couleur | Transparent, avec bouchon rouge et noir |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Intensité de champ | 600 MHz |
| À utiliser avec (application) | Mélange dans les tubes |
| Afficher plus |