Learn More
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (acide D-isoascorbique), Mikromol™
Description
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (acide D-isoascorbique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoascorbic Acid |
| CAS | 89-65-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isoascorbic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H8 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Ascorbic Acid Impurity F, Sodium Ascorbate Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O |
| Nom IUPAC | (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| Afficher plus |