Learn More
(5RS)-3-(2-Hydroxyphényl)-5-phénylcyclohex-2-énone, Mikromol™
Code produit 17940856
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17940856 100 mg 100mg
17980676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17940856 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0732.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(5RS)-3-(2-Hydroxyphényl)-5-phénylcyclohex-2-énone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
CAS 15156-56-6
Noms d’analytes ou de composants (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Warfarin Sodium Imp. A (EP), Warfarin Imp. A (EP), Warfarin USP Related Compound A, Warfarin USP RC A, (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone, 3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Warfarin Related Compound A, Warfarin Sodium Impurity A, Warfarin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2
SMILES Oc1ccccc1C2=CC(=O)CC(C2)c3ccccc3
Nom IUPAC 3-(2-hydroxyphényl)-5-phénylcyclohex-2-en-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 264.115 g/mol