Learn More
(5RS)-5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane Chlorhydrate, Mikromol™
Beschreibung
(5RS)-5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane Chlorhydrate
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride |
| CAS | 93413-56-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H25 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP), Venlafaxine Imp. E (EP), (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity E as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17;/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3 |
| Nom IUPAC | 5-(4-metoxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaespiro[5.5]undecano;clorhidrato |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?