Learn More
(5RS)-5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 30460865
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460865 4 x 25 mg -
17933366 25 mg 25mg
17953766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460865 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0393.0900254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(5RS)-5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane Chlorhydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride
CAS 93413-56-0
Noms d’analytes ou de composants (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H25 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP), Venlafaxine Imp. E (EP), (5RS)-5-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecane Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17;/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényl)-3-méthyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undécane ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 311.85
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 311.1652 g/mol