Learn More
(5RS)-5-Éthyl-2,6-diimino-5-phényltétrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol™
Code produit 30457514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457514 4 x 25 mg -
30050087 25 mg 25mg
18053280 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457514 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0265.0600254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(5RS)-5-Éthyl-2,6-diimino-5-phényltétrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
CAS 69125-70-8
Noms d’analytes ou de composants (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 N4 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 5-éthyl-2,6-diimino-5-phényl-1,3-diazinan-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 230.27
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 230,1168 g/mol