Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse 6-16KHS
Click to view available options
Capacité:
4 x 800 ml
Description
ulliCentrifugeuse de paillasse universelle ambiante/liliVersion chauffante/liliTempérature maximale du rotor de plus;40deg; à plus;60deg;C, en fonction du rotor et de la vitesse/liliPlage de vitesses allant jusqu’à 13 500 tr/min/liliContrôleur Spincontrol S convivial/liliBoutons de démarrage, d’arrêt et d’ouverture du couvercle rétroéclairés/li liCapacité : 4 x 800 ml/liliMoteur à induction ne nécessitant aucun maintenance/liliDeux verrouillages du couvercle motorisés/liliReconnaissance du rotor magnétique/liliBol de centrifugeuse en acier inox/liliVerrouillage du couvercle motorisé/liliOuverture facile du couvercle avec assistance de ressort à gaz/liliProduit conforme aux normes nationales et internationales les plus récentes (EN 61010-2-020)/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 x 800 ml |
| Vitesse max. | 13 500 tr/min |
| Affichage | LCD graphique |
| Plage de vitesses maximum | 200 à 13 500 tr/min |
| Modèle | Centrifugeuse 6-16KHS, version chauffée |
| Niveau sonore | 73 dB |
| Stockage de programmes | 50 programmes |
| Durée de fonctionnement | 10 s à 9 h 59 min |
| Plage de températures | 70deg;C |
| Type | Centrifugeuse 6-16KHS, chauffée |
| Afficher plus |