Learn More
6-(2,4-Dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Mikromol™
Code produit 30052406
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052406 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052406 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0922.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-(2,4-Dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
CAS 38943-76-9
Noms d’analytes ou de composants 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H7 Cl2 N5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Lamotrigine Imp. G (EP), Lamotrigine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 6-(2,4-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Quantité 50 mg
Poids de la formule 255.0079 g/mol