Learn More
6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone, Mikromol™
Code produit 30052459
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052459 25 mg 25mg
30049667 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052459 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0065.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6,8-dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
CAS 21237-84-3
Noms d’analytes ou de composants 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H16 Br2 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
Formule InChI InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19)
SMILES Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3
Nom IUPAC 6,8-dibro-3-cyclohexyl-1,4-dihydroquinazoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 388.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 385.9629 g/mol