Learn More
6-(acétyloxy)-7-méthoxyquinazolin-4(3H)-one, Mikromol™
Code produit 30052372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052372 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052372 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3563.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-(acétyloxy)-7-méthoxyquinazolin-4(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid
CAS 179688-53-0
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H10 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy- (9CI), 6-(Acetyloxy)-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetyloxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazol-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4-one, 7-Methoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl acetate, Acetic acid 4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester
Formule InChI InChI=1S/C11H10N2O4/c1-6(14)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)12-5-13-11(7)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13,15)
SMILES COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de (7-méthoxy-4-oxo-3H-quinazoline-6-yl)
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 234,0641 g/mol