Learn More
6-Amino-1,3-diméthyluracile, Mikromol™
Code produit 17931496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931496 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931496 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3980.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-Amino-1,3-diméthyluracile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Noms d’analytes ou de composants 6-Amino-1,3-dimethyluracil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
Nom IUPAC 6-amino-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 155,0695 g/mol