Learn More
6-Amino-5-nitropyridin-2-one, MedChemExpress
Code produit. 16443977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Code produit. 16443977
Marque: Medchem Express HY50071
MedChemExpress 6-Amino-5-nitropyridin-2-one is a pyridine base and used as a nucleobase of hachimoji DNA, in which it pairs with 5-aza-7-deazaguanine.
6-Amino-5-nitropyridin-2-one is a pyridine base and used as a nucleobase of hachimoji DNA, in which it pairs with 5-aza-7-deazaguanine.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-5-nitropyridin-2-one
Forme physique Solid
CAS 211555-30-5
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H5N3O3
Informations sur la solubilité H2O : 2 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C(N)N1
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.