Learn More
Hydrogénosulfate de 6-amino-7-déazurine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15451879
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15451879
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64602.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769951-32-8
Formule moléculaire C6H8N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 232.214
Numéro MDL MFCD09787504
Clé InChI ZVFLCRGXDSPVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine hydrogen sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulphate, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine; sulfuric acid, 7-deazaadenine; sulfuric acid, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfuric acid, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidinehydrogensulfate, ksc376q6n
CID PubChem 11470294
Nom IUPAC 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-amine ; acide sulfurique
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulfate
Couleur Marron
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre