Learn More
Acide 6-aminocaproïque, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10244080 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10244080 500 g Flacon en plastique 500g
10578650 100 g Flacon en plastique 100g
10482865 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11935331 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10244080 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 103305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    126.65€ / 500g
    Économisez 31.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-32-2
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Clé InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
CID PubChem 564
ChEBI CHEBI:16586
Nom IUPAC Acide6aminohexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Aminocaproic acid
Point de fusion 204.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)5CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 04,434
Merck Index 15,427
Informations sur la solubilité (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Aminocaproic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.