Learn More
Acide 6-aminocaproïque, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10578650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10578650 100 g Flacon en plastique 100g
10244080 500 g Flacon en plastique 500g
10482865 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11935331 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10578650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.95€
    72.65€ / 100g
    Économisez 17.30€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-32-2
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Clé InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
CID PubChem 564
ChEBI CHEBI:16586
Nom IUPAC Acide6aminohexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminocaproic acid
Point de fusion 204.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)5CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 04,434
Merck Index 15,427
Informations sur la solubilité (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminocaproic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.