Learn More
6-Aminonicotinamide, Mikromol™
Code produit 30052320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052320 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052320 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0552.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-aminonicotinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminonicotinamide
CAS 329-89-5
Noms d’analytes ou de composants 6-Aminonicotinamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 N3 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Pyridinecarboxamide, 6-amino-, Nicotinamide, 6-amino- (8CI), 6-Amino-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-5-carbamoylpyridine, 5-Aminocarbonyl-2-Aminopyridine, 6 AN, NSC 21206, SR 4388
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccc(N)nc1
Nom IUPAC 6-aminopyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 137.139
Quantité 25 mg
Poids de la formule 137,0589 g/mol