Learn More
Acide 6-aminopénicillanique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10234560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10234560
Marque: Thermo Scientific Acros 104250250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 551-16-6 | C8H12N2O3S | 216.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-16-6
Formule moléculaire C8H12N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.26
Numéro MDL MFCD00005176
Clé InChI NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Synonyme 6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
CID PubChem 11082
ChEBI CHEBI:16705
Nom IUPAC (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminopenicillanic acid
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 197°C to 203°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 454
Rotation spécifique + 276.3
Poids de la formule 216.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminopenicillanic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .