Learn More
6-Benzylaminopurine 100 μg/mL dans l'acétonitrile/acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320309 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320309 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10569600AA100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzylaminopurine
CAS 1214-39-7
Noms d’analytes ou de composants 6-Benzylaminopurine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H11 N5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
SMILES C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
Nom IUPAC N-benzyl-7H-purin-6-amine
Solvent or Matrix Acétonitre/Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 225.25
Quantité 1 mL
Poids de la formule 225,10¹⁹ g/mol