Learn More
Acide6-(Boc-amino)hexanoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457878 25 g 25g
15447878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61350.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6404-29-1 | C11H21NO4 | 231.292 g/mol
6-(Boc-amino)hexanoic acid is used in the preparation of esters of 6-aminohexanoic acid as antibacterial agents. EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carboxy peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-(Boc-amino)hexanoïque est utilisé dans la préparation des esters de l’acide 6-aminohexanoïque comme agent antibactérien. L’acide 6-amino-caproïque inhibe la chymotrypsine, le facteur VIIa, la carboxypeptidase portant une lysine, la plasmine et l’activateur de plasminogène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à -20°C. Garder le récipient bien fermé. Endroit bien ventilé. Protéger de la chaleur et tenir à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6404-29-1
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.292
Numéro MDL MFCD00037798
Clé InChI RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
CID PubChem 637602
Nom IUPAC Acide 6-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Point de fusion 35°C to 40°C
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 2049561
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 231.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre