Learn More
6-bromo-3,4-dihydro-2 (1 H)-quinolinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7052618
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15437847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H37968.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3279-90-1 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3279-90-1
Formule moléculaire C9H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 226.07
Numéro MDL MFCD03839832
Clé InChI MQWZSSIUHXNNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro-1h quinolin-2-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, acmc-1co6x, 6-bromo-3,4-dihydrocarbostyril, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinol-2-one
CID PubChem 14373281
Nom IUPAC 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Point de fusion 170°C to 172°C
Couleur Marron
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 226.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre