Learn More
6-bromo-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7041119
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15497558
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61070.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105655-01-4
Formule moléculaire C8H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 214.062
Numéro MDL MFCD08544341
Clé InChI RWKBNMSHIJBNAO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10727336
Nom IUPAC 6-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantité 250 mg
Synonyme 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 6-bromo-3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine,6-bromo-3,4-dihydro, pubchem17444, acmc-2098ha, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazinehydrochloride, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4oxazine, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine hydrochlo
Poids de la formule 214.06
Pourcentage de pureté 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt