Learn More
6-Bromo-4-méthylquinoline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406117
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15406117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33298.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41037-28-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41037-28-9
Formule moléculaire C10H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 222.085
Numéro MDL MFCD09258893
Clé InChI XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-bromo-4-methyl, 6-bromo-4-methyl-quinoline, 6-bromo lepidine, 4-methyl-6-bromoquinoline, quinoline,6-bromo-4-methyl, 6-bromanyl-4-methyl-quinoline
CID PubChem 12475362
Nom IUPAC 6-bromo-4-méthylquinoléine
SMILES CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-4-methylquinoline
Point de fusion 94°C to 95°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 222.08
Pourcentage de pureté 96%