Learn More
6-bromohexanénitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324649
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11324649 10 g 10g
11468583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11324649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10400.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6621-59-6
Formule moléculaire C6H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 176.06
Numéro MDL MFCD00013834
Clé InChI PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa
CID PubChem 81093
Nom IUPAC 6-bromohexanenitrile
SMILES BrCCCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromohexanenitrile
Densité 1.328
Point d’ébullition 134°C to 135°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4775
Quantité 10 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1744172
Poids de la formule 176.06
Pourcentage de pureté 97%