Learn More
Acide 6-bromohexanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452418
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452418 25 g 25g
11462418 100 g 100g
11472418 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15761.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
6-Bromohexanoic acid is used in the preparation of N-acylsulfonamides, diarylthioethers and 2-lithio-1,3-dithian. It is widely used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-bromohexanoïque est utilisé dans la préparation des N-acylsulfonamides, des diarylthioéthers et du 2-lithio-1,3-dithian. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4224-70-8
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.056
Numéro MDL MFCD00004422
Clé InChI NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
CID PubChem 20210
ChEBI CHEBI:60700
Nom IUPAC Acide 6-bromohexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromohexanoic acid
Point de fusion 32°C to 35°C
Point d’ébullition 165°C to 170°C (20 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1749740
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté ≥98%