Learn More
Acide 6-bromohexanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Bromohexanoic acid is used in the preparation of N-acylsulfonamides, diarylthioethers and 2-lithio-1,3-dithian. It is widely used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 6-bromohexanoïque est utilisé dans la préparation des N-acylsulfonamides, des diarylthioéthers et du 2-lithio-1,3-dithian. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Bromohexanoic acid |
| Point de fusion | 32°C to 35°C |
| Point d’ébullition | 165°C to 170°C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 95°C (203°F) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1749740 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 195.06 |
| Show More |